Merck
BDPH9BCD234A
Bide Pharmatech
Hexadecane
Synonyme(s) :
hexadecane
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C16H34
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.45
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Inchi Key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to white Liquid or Solid
Melting Point
18C at mmHg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecane
Mentions de précaution
Mot-clé
Danger
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment