Merck
BDPH9BCD3956
Bide Pharmatech
6-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carboxylic acid
Synonyme(s) :
6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H8O3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.17
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-14-5-2-7-8(11-3-5)6(4-10-7)9(12)13/h2-4,10H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
SSSGDIBGXOASNO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé