Merck
BDPH9BCD3D40
Bide Pharmatech
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropanamine
Synonyme(s) :
1-(2-fluorophenyl)cyclopropanamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H10N1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.18
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H10FN/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(11)5-6-9/h1-4H,5-6,11H2
Inchi Key
PMUHZJKXCBFDEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Fluorophenyl)cyclopropanamine
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé