Merck
BDPH9BCD4480
Bide Pharmatech
N-(1-Phenylethyl)formamide
Synonyme(s) :
1-phenylethylformamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H11O1N1
Poids moléculaire :
149.19
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
CDHCCWRMWKZBGE-UHFFFAOYSA-N