Merck
BDPH9BCD4AFC
Bide Pharmatech
4,6-Difluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Synonyme(s) :
4,6-difluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H5O1N1F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.14
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H5F2NO/c10-6-1-7(11)9-5(4-13)3-12-8(9)2-6/h1-4,12H
Inchi Key
HZSRELFPJCHEQO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid