Merck
BDPH9BCD4E5D
Bide Pharmatech
(4-Methylnaphthalen-1-yl)methanol
Synonyme(s) :
(4-methyl-1-naphthyl)methanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H12O1
Poids moléculaire :
172.23
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H12O/c1-9-6-7-10(8-13)12-5-3-2-4-11(9)12/h2-7,13H,8H2,1H3
Inchi Key
RRSGUDDGNKMFRY-UHFFFAOYSA-N