Merck
BDPH9BCD4F36
Bide Pharmatech
8-Chloroquinolin-6-ol
Synonyme(s) :
8-chloro-6-quinolinol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H6O1N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.61
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-8-5-7(12)4-6-2-1-3-11-9(6)8/h1-5,12H
Inchi Key
NSFZSTFINAEFAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Off-white to gray to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Chloroquinolin-6-ol
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé