Merck
BDPH9BCD5091
Bide Pharmatech
(1,4-Dioxan-2-yl)methanamine hydrochloride
Synonyme(s) :
1,4-dioxan-2-ylmethanamine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H12O2N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.61
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c6-3-5-4-7-1-2-8-5;/h5H,1-4,6H2;1H
Inchi Key
LPQNAKGJOGYMDZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé