Merck
BDPH9BCD5D7F
Bide Pharmatech
1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone
Synonyme(s) :
1-(3-bromo-2-pyridinyl)ethanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H6O1N1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.03
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)7-6(8)3-2-4-9-7/h2-4H,1H3
Inchi Key
SMOWKFOTFNHSBT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone
Mentions de précaution
Mot-clé