Merck
BDPH9BCD7067
Bide Pharmatech
tert-Butyl (2-(2-(2-iodoethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate
Synonyme(s) :
tert-butyl (2-(2-(2-iodoethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H22O4N1I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.2
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H22INO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-5-7-16-9-8-15-6-4-12/h4-9H2,1-3H3,(H,13,14)
Inchi Key
LRJHSBOQFJGFFX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Mot-clé