Merck
BDPH9BCD7233
Bide Pharmatech
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Synonyme(s) :
4-methyl-2-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H5O2N2F3
Poids moléculaire :
206.12
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2/c1-3-4(5(13)14)2-11-6(12-3)7(8,9)10/h2H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
BURXOXYGSJVOBI-UHFFFAOYSA-N