Merck
BDPH9BCD76C3
Bide Pharmatech
2-(4-Iodophenyl)ethanol
Synonyme(s) :
2-(4-iodophenyl)ethanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H9O1I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.06
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H9IO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Inchi Key
GYUSTTSSRXDFKG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless or white to yellow solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(4-Iodophenyl)ethanol
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé