Merck
BDPH9BCD9A93
Bide Pharmatech
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Synonyme(s) :
5,7-dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H3N3Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.02
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c7-4-3-5(8)11-6(10-4)1-2-9-11/h1-3H
Inchi Key
JMTFWCYVZOFHLR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé