Merck
BDPH9BCD9AE8
Bide Pharmatech
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-methylbenzoate
Synonyme(s) :
methyl 5-amino-2-fluoro-4-methylbenzoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H10O2N1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.18
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H10FNO2/c1-5-3-7(10)6(4-8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3
Inchi Key
JEGPFOWHUQYGMT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé