Merck
Passer à
BDPH9BCDAAB9
Bide Pharmatech
2,3-Di(furan-2-yl)quinoxaline-6-carboxylic acid
Synonyme(s) :
2,3-di(2-furyl)-6-quinoxalinecarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C17H10O4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.28
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C17H10N2O4/c20-17(21)10-5-6-11-12(9-10)19-16(14-4-2-8-23-14)15(18-11)13-3-1-7-22-13/h1-9H,(H,20,21)
Inchi Key
XDEQHYWMTHWMQF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid