Merck
BDPH9BCDD0F7
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-(cyclopropylmethoxy)pyrazine
Synonyme(s) :
2-bromo-5-(cyclopropylmethoxy)pyrazine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H9O1N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.08
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c9-7-3-11-8(4-10-7)12-5-6-1-2-6/h3-4,6H,1-2,5H2
Inchi Key
DRQQPNNWAXZONT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé