Merck
BDPH9BCDD981
Bide Pharmatech
2-((4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl)pyrazine
Synonyme(s) :
2-((4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl)pyrazine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H7N4Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.07
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H7BrN4/c9-7-3-12-13(5-7)6-8-4-10-1-2-11-8/h1-5H,6H2
Inchi Key
TWGMHEQBGGCTJG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé