Merck
BDPH9C01EBF0
Bide Pharmatech
tert-Butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
Synonyme(s) :
tert-butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H19O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.29
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H19NO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-12(9-13)6-4-5-7-12/h4-5H,6-9H2,1-3H3
Inchi Key
FCJJOVIWSSZKBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Mot-clé