Merck
BDPH9C021E76
Bide Pharmatech
(1R,2R,4S)-2-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,6-diphenylbicyclo[2.2.0]hexane-1,2,4,5-tetraol
Synonyme(s) :
(1R,2R,4S)-2-((R)-1,2-dihydroxyethyl)-3,6-diphenylbicyclo[2.2.0]hexane-1,2,4,5-tetraol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C20H22O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.39
MDL number:
Le produit BDPH9C021E76 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C20H22O6/c21-11-14(22)18(24)16(13-9-5-2-6-10-13)19(25)17(23)15(20(18,19)26)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-17,21-26H,11H2/t14-,15?,16?,17?,18+,19+,20+/m1/s1
Inchi Key
NFVLDMQCAATONL-GRHMMIEISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark