Merck
BDPH9C024230
Bide Pharmatech
(2S,3S)-2-((S)-1-((2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoyl)pyrrolidine-2-carboxamido)-3-methylpentanoic acid
Synonyme(s) :
(2S,3S)-2-[({(2S)-1-[(2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoyl]-2-pyrrolidinyl}carbonyl)amino]-3-methylpentanoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C17H31O4N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.45
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C17H31N3O4/c1-5-10(3)13(18)16(22)20-9-7-8-12(20)15(21)19-14(17(23)24)11(4)6-2/h10-14H,5-9,18H2,1-4H3,(H,19,21)(H,23,24)/t10-,11-,12-,13-,14-/m0/s1
Inchi Key
JNTMAZFVYNDPLB-PEDHHIEDSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid