Accéder au contenu
ENA447957504
Enamine
4-aminocyclohexane-1-sulfonic acid
Synonyme(s) :
4-aminocyclohexanesulfonic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H13O3N1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.24
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H13NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h5-6H,1-4,7H2,(H,8,9,10)
Inchi Key
RFUPCOHASVQTME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
powder