Accéder au contenu
Merck

1.09137

Supelco

Hydroxyde de sodium solution

c(NaOH) = 1 mol/l (1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme

Sélectionner une taille de conditionnement


A propos de cet article

Formule linéaire :
NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
Nomenclature NACRES :
NA.21
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider

Nom du produit

Hydroxyde de sodium solution, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP

Agence

reag. Ph. Eur.
reag. USP

Niveau de qualité

Pression de vapeur

3 mmHg ( 37 °C)

Gamme de produits

Titripur®

Forme

liquid

Qualité

Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab

Capacité de réaction

reaction type: Acid-base reactions

Conditionnement

Titripac® of

Concentration

1 M

Technique(s)

titration: suitable

pH

13.7 (20 °C in H2O)

Densité

1.04 g/cm3 at 20 °C

Température de stockage

15-25°C

Chaîne SMILES 

[OH-].[Na+]

InChI

1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1

Clé InChI

HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M

Vous recherchez des produits similaires ? Visite Guide de comparaison des produits

Application


  • Ozone-Activated Lignocellulose Films Blended with Chitosan for Edible Film Production : cette recherche porte sur l'utilisation de l'hydroxyde de sodium en solution dans la préparation et l'activation de la lignocellulose, qui est ensuite mélangée à du chitosane pour produire des films comestibles, démontrant ainsi une application innovante dans les emballages alimentaires (Ebrahimi et al., 2024).

  • Tilapia Head Gelatins to Stabilize Fish Oil Emulsions and the Effect of Extraction Methods : l'étude explore l'utilisation de l'hydroxyde de sodium en solution dans le procédé d'extraction des gélatines des têtes de tilapia, qui sont ensuite utilisées pour stabiliser les émulsions d'huile de poisson, mettant ainsi en évidence une utilisation innovante dans la science des aliments (Li et al., 2024).

  • Study of Cellulose Dissolution in ZnO/NaOH/Water Solvent Solution and Its Temperature-Dependent Effect Using Molecular Dynamics Simulation : cet article examine la dissolution de la cellulose dans un système de solvant ZnO/NaOH/eau, en recourant à des simulations de dynamique moléculaire pour analyser les effets liés à la température, mettant ainsi en lumière le rôle de l'hydroxyde de sodium en solution dans le domaine de la science des matériaux (Bourassi et al., 2024).

  • Potential for Recycling Metakaolin/Slag-Based Geopolymer Concrete of Various Strength Levels in Freeze-Thaw Conditions : l'hydroxyde de sodium en solution est utilisé dans la préparation du béton géopolymère, analysé pour son potentiel de recyclage et sa longévité dans des conditions de gel-dégel, avec un accent particulier sur son application dans les matériaux de construction écoresponsables (Liu et al., 2024).


Caractéristiques et avantages

Accréditation :
Cette solution volumétrique est analysée par notre laboratoire d'étalonnage, qui est accrédité par l'organisme d'accréditation allemand DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) selon la norme DIN EN ISO/CEI 17025 pour l'analyse des concentrations en quantité de matière des solutions volumétriques (numéro d'accréditation : D-K-15185-01-00). L'attestation d'accréditation est disponible ici : www.sigmalaldrich.com/ISO17025

Conditionnement

Les produits dont la référence se termine par "3" sont de qualité SmartChemicals et comportent une étiquette RFID pour un transfert simple et rapide des données vers l'appareil (xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003, par exemple). Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals

Conditionnements Titripac® : toutes les références se terminant par "4000, 4003, 9010, 9013". Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/Titripac

Remarque sur l'analyse

Forme liquide
Concentration en quantité de matière : 0,995 à 1,005 mol/l
Incertitude de mesure : ± 0,003 mol/l
Traçabilité métrologique jusqu'aux matériaux de référence du NIST

La concentration est déterminée par titrage volumétrique à une température de référence de 20 °C.
La traçabilité métrologique de la concentration en quantité de matière de cette solution volumétrique peut être établie jusqu'à un matériau de référence ("Standard Reference Material", SRM) du National Institute of Standards and Technology (NIST) de Gaithersburg aux États-Unis (l'hydrogénophtalate de potassium, SRM 84), avec l'hydrogénophtalate de potassium, étalon volumétrique (réf. 1.02400), matériau de référence certifié conforme à la norme ISO 17034 et analysé par le laboratoire d'étalonnage de Merck KGaA Darmstadt (Allemagne) accrédité DIN EN ISO/CEI 17025. L'incertitude est exprimée sous la forme d'une incertitude de mesure élargie avec un facteur d'élargissement k = 2 couvrant un niveau de confiance de 95 %.

Remarque : Le titre est un facteur de correction qui permet de tenir compte des variations de la solution volumétrique, du matériel de titrage, ainsi que de la température et autres conditions de laboratoire. Pour obtenir des résultats de titrage corrects, il est recommandé de déterminer un titre avec le matériel et dans les conditions spécifiques au laboratoire, directement après ouverture d'un nouveau flacon et à intervalles réguliers.

Informations légales

Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Pictogrammes

Corrosion

Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

Classification des risques

Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B

Code de la classe de stockage

8B - Non-combustible corrosive hazardous materials

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 1

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable


Certificats d'analyse (COA)

Recherchez un Certificats d'analyse (COA) en saisissant le numéro de lot du produit. Les numéros de lot figurent sur l'étiquette du produit après les mots "Lot" ou "Batch".

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Articles

Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.

Protocoles

Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition

Preparation of a standard solution for Formaldehyde

Photometric determination with Dimethylglyoxime subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition

Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.

Afficher tout

Contenu apparenté

Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.

Le titrage Karl Fischer, qui permet de déterminer la teneur en eau des matières premières et des produits, est une méthode analytique largement utilisée.

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique