Merck
SY3H94E1CB15
Synthonix Corporation
3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.50 M in THF
Synonyme(s) :
bromo(3,4-difluorobenzyl)zinc
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.41
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Inchi Key
UKELZHIDYOTVCK-UHFFFAOYSA-M
Storage temp.
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution