Merck
Gaz soufrés
Gaz soufrés suitable for GC, application for SPME
Matériaux
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne capillaire Supel-Q PLOT pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, average thickness 15 μm
used together
Réf. du produit
Description
Tarif
Unité de fibres SPME, carboxène/polydiméthylsiloxane (CAR/PDMS)
75 μm CAR/PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, black hub
CONDITIONS
sample/matrix
sulfur gases in 40 mL vial
SPME fiber
Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction
10 min headspace at 40 °C
desorption process
3 min at 290 °C
column
Supel-Q PLOT, 30 m × 0.32 mm I.D. (24242)
oven
45 °C (1 min) to 250 °C at 15 °C/min
detector
FPD