Merck
86355
TentaGel™ MB-COOH
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
Sinônimo(s):
O-(2-Succinylaminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
extent of labeling
~0.40 mmol/g loading
particle size
140-170 μm
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)