Merck
BDPH9BCD4480
Bide Pharmatech
N-(1-Phenylethyl)formamide
Sinônimo(s):
1-phenylethylformamide
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
C9H11O1N1
Peso molecular:
149.19
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
CDHCCWRMWKZBGE-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)