Merck
BDPH9C021EE7
Bide Pharmatech
(E)-2-Ethylhex-2-enal
Sinônimo(s):
(2E)-2-ethyl-2-hexenal
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
C8H14O1
Peso molecular:
126.2
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b8-6+
Inchi Key
PYLMCYQHBRSDND-SOFGYWHQSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)