MilliporeSigma
86355
TentaGel™ MB-COOH
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
Synonyme(s) :
O-(2-Succinylaminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
extent of labeling
~0.40 mmol/g loading
particle size
140-170 μm
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH