MilliporeSigma
L317543
ETHYL 1-(4-FLUOROPHENYL)-5-METHYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLATE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H13FN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.259
MDL number:
Service technique