MilliporeSigma
Get up to 22% off for Pi Day until 3/26.Save Now
R780596
2-MERCAPTO-3-(1-NAPHTHYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule linéaire :
C18H12N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.373
MDL number:
Service technique