MilliporeSigma
S40887
N-(2,6-DIMETHYL-PHENYL)-2-PHENOXY-ACETAMIDE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C16H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.319
MDL number:
Service technique