MilliporeSigma
S623490
1,1'-TETRAMETHYLENEBIS(3,4-DIMETHYLPYRIDINIUM PERCHLORATE)
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C18H26Cl2N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.323
MDL number:
Service technique