MilliporeSigma
S688983
N-(4-ETHOXYPHENYL)-2-PIPERIDINOACETAMIDE
AldrichCPR
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C15H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.355
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs