MilliporeSigma
S802425
2-ACETAMIDO-2-ALLYLMALONIC ACID
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H11NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.181
MDL number:
Service technique