MilliporeSigma
810321P
Avanti
Cyanine 5 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethyl-2-((1E,3E)-5-((E)-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene)penta-1,3-dien-1-yl)-3H-indol-1-ium chloride hydrate
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H39ClN2O2
Poids moléculaire :
519.12
Code UNSPSC :
12352211
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (810321P-10MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Fluorescence
λex 640 nm; λem 670 nm
Type de lipide
fluorescent lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].CN1\C(=C\C=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccccc3C2(C)C)C(C)(C)c2ccccc12
Description générale
Cyanine 5, free acid is a near-infrared fluorescent probe that can be used to label biomolecules such as peptides. 
Caractéristiques et avantages
These probes have similar fluorescent profiles to fluorescein based probes with increased photostability and water solubility.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC