MilliporeSigma
880245P
Avanti
DSG-PEG2000-DBCO
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-rac-glycero-3-[dibenzocyclooctyl(polyethylene glycol)-2000]
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C148H270N2O51
Poids moléculaire :
2893.71
Code UNSPSC :
12352211
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (880245P-10MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
polymerizable lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCC(=O)N1Cc2ccccc2C#Cc2ccccc12)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Description générale
DSG-PEG2000-DBCO is a lipid that consists of a DSG-PEG2000 unit conjugated to a DBCO unit. This lipid incorporates itself into micelles and liposomes.
Caractéristiques et avantages
The ability for this lipid to be clickable and can be conjugated to a variety of molecules using click chemistry.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC