MilliporeSigma
880276P
Avanti
DSPE-PEG8 Biotin
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[biotinyl(octaethylene glycol)] (ammonium salt)
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C68H132N5O19PS
Poids moléculaire :
1386.84
Code UNSPSC :
12352211
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (880276P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
polymerizable lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[NH4+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Description générale
DSPE-PEG8 is a functionalized PEGylated phospholipid often used in drug delivery systems such as the formulation of lipid nanoparticles.
Application
Gene editing
Targeted drug and therapeutic delivery
Caractéristiques et avantages
The Biotin attachment enables site-specific attachment and the ability to create more targeted delivery systems, improving cellular uptake and therapeutic precision.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC