MilliporeSigma
BDPH9BCC1DF0
Bide Pharmatech
4-Methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
Synonyme(s) :
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H9O2N1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.26
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H9NO2S/c1-7-9(11(13)14)15-10(12-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé