MilliporeSigma
BDPH9BCC28F3
Bide Pharmatech
2-Bromothiophene-3-carbaldehyde
Synonyme(s) :
2-bromo-3-thiophenecarbaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H3O1Br1S1
Poids moléculaire :
191.05
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H3BrOS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-3H
Inchi Key
MMEGVQIGIBCTHI-UHFFFAOYSA-N