MilliporeSigma
BDPH9BCC3012
Bide Pharmatech
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Synonyme(s) :
6-(dimethylamino)nicotinonitrile
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H9N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.18
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11(2)8-4-3-7(5-9)6-10-8/h3-4,6H,1-2H3
Inchi Key
YIZXYFJKSCABES-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Dimethylamino)nicotinonitrile