MilliporeSigma
BDPH9BCC330C
Bide Pharmatech
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Synonyme(s) :
5-fluoro-6-methyl-2-pyridinecarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H6O2N1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.13
MDL number:
Le produit BDPH9BCC330C n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c1-4-5(8)2-3-6(9-4)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
ZJEGUWBJHQZLDE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark