MilliporeSigma
BDPH9BCC39EF
Bide Pharmatech
Ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate
Synonyme(s) :
ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H12O2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.21
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-2-13-9(12)7-3-4-8(5-10)11-6-7/h3-4,6H,2,5,10H2,1H3
Inchi Key
YPRBNFRLIKIHST-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate