MilliporeSigma
BDPH9BCC3BD5
Bide Pharmatech
2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyrimidine
Synonyme(s) :
2-chloro-4-(tributylstannyl)pyrimidine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C16H29N2Cl1Sn1
Poids moléculaire :
403.58
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H2ClN2.3C4H9.Sn/c5-4-6-2-1-3-7-4;3*1-3-4-2;/h1-2H;3*1,3-4H2,2H3;
Inchi Key
RYGIFHOTRLEMGG-UHFFFAOYSA-N