MilliporeSigma
BDPH9BCC4429
Bide Pharmatech
Ethyl 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropanoate
Synonyme(s) :
ethyl 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropanoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H17O3N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.27
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H17NO3/c1-3-16-11(15)12(2,13)8-9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,14H,3,8,13H2,1-2H3
Inchi Key
LTBRGLHBHNJNHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé