MilliporeSigma
BDPH9BCC4841
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-trifluoromethylpyrazine
Synonyme(s) :
2-bromo-6-(trifluoromethyl)pyrazine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H2N2Br1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.98
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H2BrF3N2/c6-4-2-10-1-3(11-4)5(7,8)9/h1-2H
Inchi Key
HUCJZLJSTLNVJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-6-trifluoromethylpyrazine
Mentions de précaution
Mot-clé