MilliporeSigma
BDPH9BCC4A9D
Bide Pharmatech
(4-Amino-2-(isopropylamino)thiazol-5-yl)(phenyl)methanone
Synonyme(s) :
[4-amino-2-(isopropylamino)-1,3-thiazol-5-yl](phenyl)methanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H15O1N3S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.35
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C13H15N3OS/c1-8(2)15-13-16-12(14)11(18-13)10(17)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,14H2,1-2H3,(H,15,16)
Inchi Key
WHJIFFVMTRXENN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C