MilliporeSigma
BDPH9BCC67E9
Bide Pharmatech
4-(Thiophen-3-yl)butanoic acid
Synonyme(s) :
4-(3-thienyl)butanoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H10O2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.23
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H10O2S/c9-8(10)3-1-2-7-4-5-11-6-7/h4-6H,1-3H2,(H,9,10)
Inchi Key
QICKSFILIHOSPO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Thiophen-3-yl)butanoic acid