MilliporeSigma
BDPH9BCC6E07
Bide Pharmatech
(Chlorodifluoromethoxy)benzene
Synonyme(s) :
[chloro(difluoro)methoxy]benzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H5O1Cl1F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.57
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Inchi Key
UCFJMYVFTUOACF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Chlorodifluoromethoxy)benzene