MilliporeSigma
BDPH9BCC88DE
Bide Pharmatech
(3-Chlorophenyl)carbonohydrazonoyl dicyanide
Synonyme(s) :
2-[(3-chlorophenyl)hydrazono]malononitrile
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H5N4Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.62
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
Inchi Key
UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: powder