MilliporeSigma
BDPH9BCC8A62
Bide Pharmatech
2-Chloro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Synonyme(s) :
2-chloro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H5N1Cl1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.57
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H5ClF3N/c1-4-2-5(7(9,10)11)12-6(8)3-4/h2-3H,1H3
Inchi Key
KAYVWTDOIYYSDL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé